Learn More
Fisherbrand™ Boîte de transport sécurisée contre les rayons gamma
Code produit 12377127 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
29,5 x 38 x 7,5cm (11,61 x 14,96 x 2,95 in)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
12377127 29,5 x 38 x 7,5cm (11,61 x 14,96 x 2,95 in) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12377127
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournit un écran de protection anti-rayonnement pour l’utilisation en laboratoire.
  • Fabriqués avec des couvercles à charnière
  • Écran de protection transparent
  • Constitue une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Fabriqué en acrylique pour une fabrication e
Spécification
Dimensions (L x l x H) 29,5 x 38 x 7,5cm (11,61 x 14,96 x 2,95 in)
À utiliser avec (application) Protection contre les rayons gamma
Capacité Radio-isotopes ou déchets radioactifs
Comprend Couvercle à charnière
Type de produit Boîte de transport
Matériau Acrylique