Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de gamma-sécrétase I
Product Code. 15466179
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
Unit Size:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15466179 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15466179 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. J64068.#0
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 133407-83-7 | C26H41N3O5, C26H41N3O5 | 475.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 5 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Perméable aux cellules. Inhibe →-secrétase, une protéase qui clive la protéine précurseur amyloïde (APP) pour générer de la protéine →-amyloïde
CAS 133407-83-7
Formule moléculaire C26H41N3O5
Poids de la formule 475.62
Synonyme Z-Leu-Leu-Nle-CHO (Nle = Norleucine);
Sensibilité Hygroscopique
Type de produit Gamma-Secretase Inhibitor I
Forme Solide