Learn More
Thermo Scientific Chemicals Inhibiteur de la gamma-sécrétase XX
Code produit 15406639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 mg
Conditionnement:
3mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15406639 3 mg 3mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15406639 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J64904.0&
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
Un inhibiteur dipeptidique (c)-sécrétase
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 3 mg
Description Blanc
Contenu et stockage -30°C à -10°C
À utiliser avec (application) Un inhibiteur dipeptidique (c)-sécrétase
CAS 209984-56-5
Formule moléculaire C26H23F2N3O3
Poids de la formule 463,48g/mol
Synonyme Deshydroxy LY 411575
Type de produit Réactif de transduction de signal
Forme Solide