Learn More
gamma-secretase modulator 3, MedChemExpress
Code produit 16477886
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16477886 100 mg
16418138 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16477886 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY50889
MedChemExpress gamma-secretase modulator 3 is a gamma-secretase modulator.
gamma-secretase modulator 3 is a gamma-secretase modulator.
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-secretase modulator 3
CAS 1431697-84-5
Couleur Light Yellow
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C24H23FN4OS
Quantité 100 mg
Informations sur la solubilité DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES COC1=C(N2C=C(C)N=C2)C=CC(NC3=NC4=C(CCCC4C5=CC=C(F)C=C5)S3)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 434.53
Poids de la formule 434.53
Pourcentage de pureté 99.35%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neurodegeneration