Learn More
Gamma-Undecanolactone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11362867
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Unit Size:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11362867 500 mL 500mL
11352867 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11362867 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L16028.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 104-67-6 | C11H20O2 | 184.279 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104-67-6
Formule moléculaire C11H20O2
Poids moléculaire (g/mol) 184.279
Numéro MDL MFCD00005405
Clé InChI PHXATPHONSXBIL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gamma-undecalactone, 4-undecanolide, 5-heptyldihydrofuran-2 3h-one, persicol, 1,4-undecanolide, peach aldehyde, peach lactone, 2 3h-furanone, 5-heptyldihydro, aldehyde c-14 peach, gamma-undecanolactone
CID PubChem 7714
Nom IUPAC 5-heptyloxolane-2-one
SMILES CCCCCCCC1CCC(=O)O1
Specifications
Nom chimique ou matériau gamma-Undecanolactone
Densité 0.949
Point d’ébullition 164°C to 166°C (13 mmHg)
Point d’éclair 156°C (312°F)
Indice de réfraction 1.45
Quantité 500 mL
Beilstein 81943
Poids de la formule 184.28
Pourcentage de pureté 99%