Learn More
gamma-Valérolactone, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11423128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11423128 500 g 500g
11458900 25 g 25g
11413128 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11423128 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18872.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 108-29-2 | C5H8O2 | 100.117 g/mol
It finds it application as a food additive that is used to improve the taste or odor of a food. It is also used as toiletry fragrances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme additif alimentaire pour améliorer le goût ou l’odeur d’un aliment. Il est également utilisé comme parfum pour les produits de toilette.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau (9,381e+004 mg/l @ 25°C (est.)). Soluble dans l’alcool et les huiles fixes.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-29-2
Formule moléculaire C5H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 100.117
Numéro MDL MFCD00005400
Clé InChI GAEKPEKOJKCEMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gamma-valerolactone, 4-valerolactone, 4-pentanolide, 5-methyldihydrofuran-2 3h-one, 4-hydroxypentanoic acid lactone, gamma-pentalactone, 4-hydroxyvaleric acid lactone, 2 3h-furanone, dihydro-5-methyl, 4-methyl-gamma-butyrolactone, pentanolide-1,4
CID PubChem 7921
ChEBI CHEBI:48569
Nom IUPAC 5-méthyloxolane-2-one
SMILES CC1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Valerolactone
Point de fusion -31°C
Densité 1.052
Point d’ébullition 207°C to 208°C
Point d’éclair 81°C (178°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.433
Quantité 500 g
Beilstein 80420
Informations sur la solubilité Fully miscible in water (9.381e+004mg/L @ 25°C (est.)). Soluble in alcohol,fixed oils.
Poids de la formule 100.12
Pourcentage de pureté ≥98%