Learn More
gamma-valérolactone, TRC
Code produit 30451671
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30451671 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30451671 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCV09145510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau gamma-Valerolactone
CAS 108-29-2
Formule moléculaire C5 H8 O2
Quantité 10 g
Synonyme 4-Hydroxypentanoic acid lactone, 4-Hydroxyvaleric acid lactone, 4-Methyl-γ-butyrolactone, 4-Pentanolide, Tetrahydro-5-methyl-2-furanone, γ-Pentalactone, Dihydro-5-methyl-2(3H)-furanone
Formule InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h4H,2-3H2,1H3
SMILES CC1CCC(=O)O1
Nom IUPAC 5-méthyltétrahydrofuran-2-one
Poids moléculaire (g/mol) 100.12
Poids de la formule 100.0524