Learn More
Berkshire Corporation™ Gamma Wipe™ - VP
Code produit 17877859 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12 x 12 in
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
17877859 12 x 12 in 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17877859 Fournisseur Berkshire Corporation™ Code fournisseur GWVPST25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    799.12€
    472.16€ / 500 pièces
    Économisez 326.96€
    40% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Gamma Wipe™ - VP Il s'agit d'une lingette en tricot 100 % polyester, stérile, à bords scellés par ultrasons, lavée en salle blanche. Recommandé pour ISO Environnements de classe 3 et supérieures.
  • Particules critiquement faibles, fibres, ions et substances extractibles
  • Grande résistance à l’abrasion
  • La conception du matériau léger et très absorbant réduit le coût réel d’utilisation par rapport aux produits plus lourds.
  • Haute absorption
Spécification
Type de produit Lingette pour salle blanche
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30 cm
Largeur (impériale) 12 in
Largeur (métrique) 30 cm
Matériau Tricot de polyester
Dimensions (L x l) 12 x 12 in
À utiliser avec (application) Conçu pour être utilisé dans ISO Environnements stériles de classe 3 et supérieure où l'exclusion microbienne est requise. Conçu pour le nettoyage des surfaces et équipements stériles lors du traitement aseptique et USP <797> demandes. Pour le nettoyage des unités à flux d'air laminaire stériles, des isolateurs à barrière et des unités de bio-confinement.