Learn More
Cytiva GammaBind™ Plus Sepharose™ Medium
Code produit 11584945 Tous les produits Cytiva Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
25 ml
500 ml
Conditionnement:
25mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11584945 5 ml -
11594945 25 ml 25mL
11504955 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11584945 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 17088601
 Article restreint
En stock
Engineered for better binding to rat and mouse IgG subclasses
  • Recombinant Protein G type 3 coupled to Sepharose CL-6B for easy binding and fast separation
  • More enhanced binding capabilities than GammaBind G at both laboratory and process scale
  • Yields up to 18mg/mL mouse IgG
  • Binds to all IgG subclasses from human, mouse, and rat; binds total IgG from guinea pig, rabbit, goat, cow, sheep, and horse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit GammaBind Plus Sepharose
Ligand Recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region
Granulométrie 90 μm
Contenu et stockage 2°C à 8°C, 20 % d’éthanol
Quantité 5 ml
compliance-icons
Identifiant produit
  • gammabind plus sepharose
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol