Learn More
Ansell GAMMEX™ AMT™ Gants en latex sans poudre, utilisant une technologie particulière
Code produit 17873682 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
25 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
17873682 7 25 paires
17893602 7,5 25 paires
17883712 9 25 paires
17863592 6 25 paires
17863712 8,5 25 paires
17843672 6,5 25 paires
17883672 5,5 25 paires
17813722 8 25 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
Code produit 17873682 Fournisseur Ansell Code fournisseur 330023070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.85€
    106.58€ / 25 paires
    Économisez 37.27€
    25% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, qui peut provoquer des réactions allergiques.
La propriété AMT™ La technologie de ces gants permet l'application de gluconate de chlorhexidine pour une protection accrue lors des interventions chirurgicales, même en cas de déchirure du gant.
  • ISO 10282, JIS T9107, EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009 certifié
  • Propriétaire AMT Technology™ permet l'application de gluconate de chlorhexidine (CHG) sur le revêtement intérieur, empêchant la prolifération bactérienne chez l'utilisateur tout en offrant une action antivirale et antibactérienne rapolyisoprène pour une protection accrue même en cas de déchirure du gant.
  • Tue au moins 99 % du virus de l'hépatite C et de la souche Mn du VIH-1 en seulement 1 minute.
  • Tue entre 99 et 99,999 % de huit bactéries courantes à Gram positif, à Gram négatif et résistantes aux antibiotiques en seulement 1 minute.
  • Le gant antimicrobien contient des agents hydratants, émollients et anti-irritants, garantissant un gant doux pour la peau tout en offrant une protection renforcée.
  • REMARQUE : Il n'est pas prouvé que ce produit protège contre les infections transmises par le sang lorsque la peau est abîmée, coupée ou perforée. La souche Mn du VIH-1 est une souche virulente du VIH-1 bien étudiée.
Spécification
Certifications/Conformité ISO 10282
Certifications / conformité (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179
Accelerator Free Non
Applications Industriel
AQL 0.65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Non texturés
Finger Thickness (English) 8,66 ±0,79 mil
Finger Thickness (Metric) 0,22 ±0,02 milímetros
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 7,87 ±0,79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.2 ±0,02 milímetros
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants en latex
Dimensions 7
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,87 ±0,79 mil
Épaisseur (métrique) 0.2 ±0,02 milímetros
Modèle GMMEX-330023
Longueur (impériale) 11,4 in
Longueur (métrique) 290 mm