Learn More
Descrizione
- ASTM Certifié D6978
- 50 % plus épais en moyenne que les gants chirurgicaux en latex sans poudre standard d'Ansell, offrant une protection exceptionnelle
- Finition texturée épaisse pour une adhérence supérieure en conditions sèches et humides
- DERMASHIELD™ Le revêtement interne technologique facilite l'enfilage à sec et humide ainsi que les changements peropératoires.
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | ASTM J6978 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 374:2003, EN 388:2003, EN 388:2016 +A1:2018, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Marron |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 12,80 ±0,98 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.33 ±0,03 milímetros |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?