Description
- ASTM Certifié D3577
- Finition micro-texturée avec traitement de surface externe spécial pour assurer une adhérence exceptionnelle par temps sec et humide.
- Épaisseur idéale pour optimiser la sensibilité tactile et la protection
- DERMASHIELD™ Le revêtement polymère interne de technologie facilite l'enfilage à sec et humide ainsi que les changements peropératoires.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | ASTM D3577, ISO 10282 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 8.66 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,22 ±0,02 milímetros |
| Afficher plus |