Description
- ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM D7160, ASTM Certifié F739
- La finition texturée assure une adhérence exceptionnelle par temps sec et humide.
- Gant en polyisoprène plus souple et plus extensible, offrant un confort supérieur aux gants en latex d'Ansell
- Les traitements externes rendent ce gant idéal pour être utilisé comme surgant lors du port de deux gants.
- Sans accélérateurs chimiques connus pour provoquer des allergies et des sensibilités chimiques de type IV, pour un profil allergénique optimisé
- DERMASHIELD™ Le revêtement interne technologique facilite l'enfilage à sec et humide ainsi que les changements peropératoires.
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | ASTM D3577, ASTM D6978, ASTM J7160, ASTM F739 ISO 10282 |
| Certifications / conformité (Europe) | EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, JIS T9107, AS/NZS 4179 |
| Accelerator Free | Non |
| Applications | Soins de santé |
| AQL | 0.65 |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Usage unique |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Finger Thickness (English) | 9,06 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,23 ±0,02 milímetros |
| Show More |