Learn More
Ganciclovir, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15701779 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15701779 1 g 1g
15711779 5 g 5g
15721779 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15701779 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 461710010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    31.60€
    28.65€ / 1g
    Économisez 2.95€
    9% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 22-07-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82410-32-0
Formule moléculaire C9H13N5O4
Poids moléculaire (g/mol) 255.23
Clé InChI IRSCQMHQWWYFCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ganciclovir, gancyclovir, cytovene, vitrasert, hydroxyacyclovir, ganciclovirum, zirgan, ganciclovir sodium, cymevene, hhemg
CID PubChem 3454
ChEBI CHEBI:465284
Nom IUPAC 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropan-2-yloxyméthyl)-3H-purine-6-one
SMILES C1=NC2=C(N1COC(CO)CO)NC(=NC2=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ganciclovir
Point de fusion 251.0°C to 252.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3,14g/L (25°C).
Poids de la formule 255.23
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ganciclovir
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction sur ou via l'allaitement
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H362-Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Ganciclovir sodium