Learn More
Ganciclovir-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ganciclovir-d5 |
| CAS | 1189966-73-1 |
| Formule moléculaire | C9H8D5N5O4 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Ganciclovir-D5 (propoxy-1,1,2,3,3-D5), 2-Amino-9-[(1,1,2,3,3-pentadeuterio-1,3-dihydroxypropan-2-yl)oxymethyl]-1H-purin-6-one, Ganciclovir-d5, Ganciclovir D5 (propoxy-1,1,2,3,3 D5), 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl-d2)ethoxy-d3]methyl]-6H-purin-6-one, 9-[(1,3-Dihydroxy-2-propoxy-1,1,2,3,3-d5)methyl]guanine |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)/i1D2,2D2,5D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(OCn1cnc2C(=O)NC(=Nc12)N)C([2H])([2H])O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 260.26 |
| Poids de la formule | 260.1281 |