Learn More
Ganciclovir, TRC
Code produit 18083130
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18083130 1 g 1g
18050220 50 mg 50mg
17949739 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 18083130 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCG2350001G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82410-32-0
Formule moléculaire C9 H13 N5 O4
Poids moléculaire (g/mol) 255.23
Synonyme Ganciclovir, 6H-Purin-6-one, 2-amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-, 2-Amino-1,9-dihydro-9-[[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-6H-purin-6-one, 2'-NDG, 2'-Nor-2'-deoxyguanosine, 9-(1,3-Dihydroxy-2-propoxymethyl)guanine, BW 759, BW 759U, BW-B 759U, Biolf 62, DHPG, Denosine, Gancyclovir, Ganguard, Ganquard, Gengxiluowei, HHEMG, Hydroxyacyclovir, Nataclovir, Natclovir, RS 21592, Vitrasert, Valganciclovir Hydrochloride Imp. A (EP)
Nom IUPAC 2-amino-9-(1,3-dihydroxypropane-2-yloxyméthyl)-1H-purine-6-one
SMILES NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CO)C(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Ganciclovir
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H13N5O4/c10-9-12-7-6(8(17)13-9)11-3-14(7)4-18-5(1-15)2-16/h3,5,15-16H,1-2,4H2,(H3,10,12,13,17)
Poids de la formule 255.0968
Pourcentage de pureté >95%