Learn More
Distributeur de savon Garcin™
Code produit 11713584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
11713584 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11713584 Fournisseur Garcin Code fournisseur LB921480
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Distributeur à coude autoclavable 121°C
• Distributeur standard pour recharge 1 l
• Distributeur à coude
• 1 l
Spécification
Type de produit Distributeur de savon
Capacité (métrique) 1000 ml