Learn More
Cole-Parmer™ Pompe à membrane à vide / pression Gardner Denver™
Code produit 13346259 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
33,6 l/minVolume
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit
13346259 33,6 l/minVolume
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13346259 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 7920040
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les pièces humides sont revêtues de PTFE pour supporter vos applications les plus difficiles
  • Sa construction en aluminium léger et son format compact rendent les pompes idéales pour les applications de paillasse telles que la filtration sous vide.
  • Les pompes avec jauges et régulateurs vous permettent de mieux contrôler vos applications sous vide / pression.
  • Fourni avec des pieds à ventouse et un cordon d’alimentation de 6 pi avec commutateur intégré (les modèles 115 VCA ont une de terre, les modèles 220 VCA et CC ont les extrémités dénudées).
Spécification
Vide max. 178,3 mmHg
Puissance (CV) 1/10 hp
Type du moteur Aimant permanent
Ampérage 5 A
Description Taille du port :1/8 po NPT(F)
Matériau PTFE
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Débit 33,6 l/minVolume
Hauteur totale (métrique) 120,7 mm
Longueur totale (métrique) 18,73 mm