Learn More
Thermo Scientific™ Milieu sélectif Gardnerella vaginalis
Code produit 13285299
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Milieu sélectif Gardnerella vaginalis
Quantité:
10/boîte
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Quantité
13285299 Milieu sélectif Gardnerella vaginalis 10/boîte
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13285299 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PB5067A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolez et identifiez Gardnerella vaginalis à partir d’échantillons cliniques grâce à un milieu contenant une base de gélose au sang spéciale afin d’améliorer la croissance d’organismes exigeants.
Isolez et identifiez Gardnerella vaginalis à partir d’échantillons cliniques à l’aide du milieu sélectif Thermo Scientific™ Gardnerella vaginalis, un milieu sélectif contenant une base de gélose spéciale pour le sang conçue pour améliorer la croissance des organismes fastidieux tout en maintenant l’équilibre osmotique.
Gardnerella vaginalis se présente dans les voies génito-urinaires des femmes et est un organisme indicateur de vaginose bactérienne (BV). La vaginose bactérienne est un facteur de risque pour l’accouchement prématuré, la chorioamnionite et l’endométrite post-partum. Les femmes souffrant de fièvre post-partum et les nouveau-nés atteints de septicémie peuvent être infectés par Gardnerella vaginalis. Chez les hommes, Gardnerella vaginalis a été associé à des infections des voies urinaires, à la prostatite et à l’urétrite. Gardnerella vaginalis est un bâtonnet gram-variable ou coccobacillus. L’hémolyse bêta est observée sur des milieux contenant du sang humain ou de lapin, mais pas sur des géloses de sang de mouton.
Les érythrocytes du milieu agissent comme critères nutritionnels et diagnostiques pour la production d’hémolyse bêta, avec ajout de Tween 80 pour améliorer la taille des zones hémolytiques. La flore qui l’accompagne est inhibée par la gentamicine, l’acide nalidixique et l’amphotéricine B.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge, opaque
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Milieu sélectif Gardnerella vaginalis
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 15 g ±5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte