Learn More
Thermo Scientific™ Pièces de rechange SilFlow à 3 ports pour chromatographie en phase gazeuse
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsBeschreibung
Changez votre colonne de GC en GC-MS sans avoir à aérer.
Maintenez la fiabilité grâce aux pièces de rechange SilFlow à 3 ports lorsque vous passerez votre prochaine commande.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Écrous Silflow |
| À utiliser avec (équipement) | Dispositif SilFlow à 3-ports |
| Quantité | 10/boîte |