Learn More
Thermo Scientific™ Tubulure pour chromatographie en phase gazeuse
Code produit 15244603 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Cuivre
Diamètre (impériale) interne:
0,01 in
0,02 in
0,03 in
0,04 in
0,065 po
0,085 in
0,19 in
0,21 in
Diamètre (impériale) externe:
1/16 po
1/4 po
1/8 po
Description:
Longueur 25 ft
Longueur de 50 pi
Longueur de 50 pieds
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Description Conditionnement
15244603 Cuivre 0,065 po 1/8 po Longueur de 50 pi 1 pièce
15254603 Cuivre 0,19 in 1/4 po Longueur de 50 pieds 1 pièce
15264603 Acier inoxydable 0,01 in 1/16 po Longueur 25 ft 1 pièce
15274603 Acier inoxydable 0,02 in 1/16 po Longueur 25 ft 1 pièce
15284603 Acier inoxydable 0,03 in 1/16 po Longueur 25 ft 1 pièce
15294603 Acier inoxydable 0,04 in 1/16 po Longueur 25 ft 1 pièce
15204613 Acier inoxydable 0,085 in 1/8 po Longueur 25 ft -
15214613 Acier inoxydable 0,21 in 1/4 po Longueur 25 ft 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15244603 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 60181632
En stock
Découvrez la tubulure en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Découvrez la tubulure pour chromatographie en phase gazeuse Thermo Scientific™ en cuivre et en acier inox, disponible dans une variété de tailles, pour la tuyauterie de votre système de chromatographie en phase gazeuse (GC).
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Tubulure pour la chromatographie en phase gazeuse
Matériau Cuivre
Description Longueur de 50 pi
Diamètre (impériale) interne 0,065 po
Diamètre (impériale) externe 1/8 po
À utiliser avec (équipement) Systèmes de chromatographie en phase gazeuse