Learn More
asecos™ Armoire G-OD pour bouteilles de gaz
Code produit. 15526895 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres
1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres
1 rampe de roulement (tôle d’acier peinte) pour 5 bouteilles de gaz de 50 litres
Équipement intérieur standard pour 2 bouteilles de gaz de 50 litres
Équipement intérieur standard pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres
Équipement intérieur standard pour 5 bouteilles de gaz de 50 litres
Modèle de porte:
Ailette, Fenêtre à charnière
Ailette, Fenêtre à charnière, Fenêtre à charnière
Ailette, Sans fenêtre
Ailette, À charnière droite, Sans fenêtre
Fenêtre fixe
Nbre de portes:
1
2
Capacité de charge:
Jusqu’à 2 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L
Jusqu’à 5 bouteilles de gaz de 50 L
Conditionnement:
1 pièce
Pour une utilisation en extérieur uniquement
Code produit. 15526895
Marque: asecos™ 30697015
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour une utilisation en extérieur uniquement
Stockage extérieur sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques
  • Construction robuste et durable : surface structurée entièrement galvanisée et surface revêtue de poudre structurée et base en acier inox
  • Aucune utilisation non autorisée : levier de rotation verrouillable (portes également disponibles avec verrou cylindrique, compatible avec système de verrouillage)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : points d’intercommunication dans le plafond de l’armoire
  • Ventilation : ventilation efficace par les ouvertures situées sous les portes et au mur arrière
Spécification
Configuration Équipement intérieur standard pour 3 bouteilles de gaz de 50 litres
Profondeur (métrique) extérieure 400 mm
Profondeur (métrique) intérieure 370 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 370 x 995 x 2070 mm
Dimensions (P x L x H) 400 x 1006 x 2149 mm
Modèle de porte Ailette, Sans fenêtre
À utiliser avec (application) Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques – jusqu'à 3 bouteilles de gaz de 50 litres
Hauteur (métrique) extérieure 2149 mm
Hauteur (métrique) intérieure 2070 mm
Capacité de charge Jusqu’à 3 bouteilles de gaz de 50 L
Modèle GOD.215.100
Nbre de portes 2
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 130,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 1006 mm
Largeur (métrique) intérieure 995 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Profondeur (impériale) extérieure 15.75 in.
Hauteur (impériale) extérieure 84.61 in.
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire de bouteilles de gaz
Largeur (impériale) extérieure 39.61 in.