Learn More
asecos™ Armoire G-OD pour bouteilles de gaz
Code produit 15996016 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Configuration:
1 Rampe roulante
Étalon
Modèle de porte:
Ailette, Fenêtre à charnières
Ailette, Sans fenêtre
Ailette, À charnière droite, Fenêtre à charnières
Ailette, À charnière droite, Sans fenêtre
Fenêtre fixe
Fenêtre fixe, À charnière droite
Nbre de portes:
1
2
Capacité de charge:
2 bouteilles de gaz de 50 L
3 bouteilles de gaz de 50 L
5 bouteilles de gaz de 50 L
Unit Size:
1 pièce
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Configuration Modèle de porte Nbre de portes Capacité de charge Unit Size
15996016 1 Rampe roulante Ailette, Fenêtre à charnières 2 3 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15945746 1 Rampe roulante Ailette, À charnière droite, Sans fenêtre 1 2 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15536895 Étalon Ailette, À charnière droite, Sans fenêtre 1 2 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15935746 1 Rampe roulante Ailette, Sans fenêtre 2 5 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15526895 Étalon Ailette, Sans fenêtre 2 3 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15916026 1 Rampe roulante Fenêtre fixe, À charnière droite 1 2 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15926026 Étalon Fenêtre fixe, À charnière droite 1 2 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15976016 1 Rampe roulante Fenêtre fixe 2 3 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15946016 1 Rampe roulante Fenêtre fixe 2 5 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15986016 Étalon Fenêtre fixe 2 3 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15936026 1 Rampe roulante Ailette, À charnière droite, Fenêtre à charnières 1 2 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15946026 Étalon Ailette, À charnière droite, Fenêtre à charnières 1 2 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15956016 1 Rampe roulante Ailette, Fenêtre à charnières 2 5 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15906026 Étalon Ailette, Fenêtre à charnières 2 3 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
15966016 Étalon Ailette, Fenêtre à charnières 2 5 bouteilles de gaz de 50 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation en extérieur uniquement
Product Code. 15996016 Supplier asecos™ Supplier No. 3073501532672
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Pour une utilisation en extérieur uniquement
Stockage extérieur sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques
  • Construction robuste et longue durée de vie : Surface structurée entièrement galvanisée et revêtue de peinture en poudre, et base en acier inoxydable
  • Utilisation non autorisée interdite : Levier de rotation verrouillable (portes également disponibles avec cylindre profilé, compatibles avec les systèmes de verrouillage)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : points de passage des câbles dans le plafond de l'armoire
  • Ventilation : ventilation efficace grâce aux ouvertures situées sous les portes et au niveau du mur arrière
Specifications
Configuration 1 Rampe roulante
Profondeur (métrique) extérieure 400 mm
Profondeur (métrique) intérieure 370 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures 370 x 995 x 2070 mm
Dimensions (P x L x H) 400 x 1006 x 2149 mm
Modèle de porte Ailette, Fenêtre à charnières
À utiliser avec (application) Stockage externe sûr des gaz inflammables ou toxiques – jusqu'à 3 bouteilles de gaz de 50 litres
Hauteur (métrique) extérieure 2149 mm
Hauteur (métrique) intérieure 2070 mm
Capacité de charge 3 bouteilles de gaz de 50 L
Modèle GOD.215.100.WDHW
Nbre de portes 2
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 135,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 1006 mm
Largeur (métrique) intérieure 995 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 15,75 in
Hauteur (impériale) extérieure 84,61 in
Matériau Acier
Type de produit Armoire à bouteille de gaz
Largeur (impériale) extérieure 39,61 in