Description
Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
Fonction / construction
- Construction robuste et longue durée de vie : corps en tôle d'acier revêtue de poudre
- Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
- Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
- Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de passage de câbles sur le dessus du meuble
- Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un extracteur d'air technique, assurant une ventilation homogène à l'intérieur de l'armoire.
Certificats
- Résistance au feu 30 minutes
- type testé conformément à la norme EN 14470-2
- Conformité à la norme EN 16121/16122
- Conforme CE
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | Résistance au feu 90 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE |
| Profondeur (métrique) extérieure | 615 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 479 mm |
| Description | Armoire pour bouteilles de gaz G-CLASSIC-30 modèle G30.205.090, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy) |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 479 x 794 x 1874 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 615 x 898 x 2050 mm |
| Modèle de porte | Ailette |
| À utiliser avec (application) | Stockage sûr et homologué de gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail, jusqu'à 3 bouteilles de gaz de 50 L. |
| Hauteur (métrique) extérieure | 2050 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 1874 mm |
| Show More |