Learn More
asecos™ Armoire pour bouteilles de gaz de type 30 G-CLASSIC-30
Code produit 15251035 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle de porte:
Ailette
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle de porte Conditionnement
15251035 Ailette 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Réservé à une utilisation en intérieur.
Code produit 15251035 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 3065100130652
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Réservé à une utilisation en intérieur.
Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
Stockage sûr et approuvé des gaz inflammables ou toxiques dans les espaces de travail
Fonction / construction
  • Construction robuste et longue durée de vie : corps en tôle d'acier revêtue de poudre
  • Utilisation non autorisée interdite : portes verrouillables avec cylindre profilé (intégration possible dans un système de verrouillage existant)
  • Alignement facile : aides au réglage pour compenser les irrégularités du sol
  • Montage facile des tuyaux de raccordement et des raccords de gaz : grande hauteur intérieure (1890 mm), nombreuses possibilités de passage de câbles sur le dessus du meuble
  • Ventilation : conduits d'air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un extracteur d'air technique, assurant une ventilation homogène à l'intérieur de l'armoire.
Certificats
  • Résistance au feu 30 minutes
  • type testé conformément à la norme EN 14470-2
  • Conformité à la norme EN 16121/16122
  • Conforme CE
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu 30 minutes, Test résistance au feu selon NF EN 14470-1, NF EN 16121/16122, conforme CE
Profondeur (métrique) extérieure 615 mm
Profondeur (métrique) intérieure 479 mm
Description Armoire pour bouteilles de gaz G-CLASSIC-30 modèle G30.205.140, gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x équipement intérieur standard bouteilles de gaz (tôle d'acier galvanisé et revêtement époxy)
Dimensions (P x l x H) intérieures 479 x 1294 x 1874 mm
Dimensions (P x L x H) 615 x 1398 x 2050 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sûr et homologué de gaz inflammables ou toxiques dans les zones de travail, jusqu'à 4 bouteilles de gaz de 50 L.
Hauteur (métrique) extérieure 2050 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1874 mm
Comprend Rails de support standard, porte-flacons et rampe repliable
Capacité de charge 4 bouteilles de gaz de 50 L
Modèle G30.205.140
Nbre de portes 2
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Largeur (métrique) extérieure 1398 mm
Couleur Gris clair
Profondeur (impériale) extérieure 24,52 in
Hauteur (impériale) extérieure 80,71 in
Matériau Tôle d’acier
Type de produit Armoire à bouteille de gaz
Largeur (impériale) extérieure 55,04 in