Learn More
Tubes pour détection des gaz
Code produit 10645821
Modifier l'affichage
Click to view available options
Plages de mesure:
10 à 200/1 à 20 ppm
Conditionnement:
10 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Plages de mesure Conditionnement
10645821 10 à 200/1 à 20 ppm 10 pièces
10364471 - 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10645821 Fournisseur Draeger Safety Code fournisseur 6719001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    209.59€
    141.61€ / 10 pièces
    Économisez 67.98€
    32% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026