Learn More
Tube de détection de gaz
Description
Pompe de détection de gaz indépendante des sources d’énergie externes ; il n’y a donc aucune restriction d’utilisation dans les zones présentant des risques d’explosion.
Les tubes Dräger constituent la solution de mesure ponctuelle la plus utilisée dans l’industrie. Plus de 500 substances peuvent être détectées et mesurées avec le système. Exemples d’applications : Surveillance relative au COSHH, mesures des émissions, contrôle de la qualité, contrôle des procédés, analyse de l’air comprimé respirable, ainsi que surveillance de l’environnement et des interventions en cas d’urgence. Le gaz est aspiré dans le tube à l’aide de la pompe à soufflet Accuro, où il réagit avec le produit chimique sur un matériau porteur. En présence du gaz cible, un changement de couleur se produit et la longueur de cette décoloration est proportionnelle à la concentration. La concentration peut être déterminée à partir de l’échelle imprimée étalonnée à l’extérieur du tube.
Les tubes Dräger constituent la solution de mesure ponctuelle la plus utilisée dans l’industrie. Plus de 500 substances peuvent être détectées et mesurées avec le système. Exemples d’applications : Surveillance relative au COSHH, mesures des émissions, contrôle de la qualité, contrôle des procédés, analyse de l’air comprimé respirable, ainsi que surveillance de l’environnement et des interventions en cas d’urgence. Le gaz est aspiré dans le tube à l’aide de la pompe à soufflet Accuro, où il réagit avec le produit chimique sur un matériau porteur. En présence du gaz cible, un changement de couleur se produit et la longueur de cette décoloration est proportionnelle à la concentration. La concentration peut être déterminée à partir de l’échelle imprimée étalonnée à l’extérieur du tube.
Specifications
Specifications
| Composants mesurés | Oxygène |
| À utiliser avec (équipement) | Aerotest Dräger |
| Plages de mesure | 5 à 23 |
| Quantité | 8 Paquets |
| Temps de réponse | 1min |