Learn More
Draeger™ Détecteurs de gaz
Code produit 15105904
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Phosphine
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
15105904 Phosphine 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15105904 Fournisseur Draeger™ Code fournisseur 8318974
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Types d’alarme Audible
Autonomie de la batterie 5500 hr.
Profondeur (métrique) 25 mm
Composants mesurés Phosphine
Type Gas Detector
Type d’affichage LCD Screen
Hauteur (métrique) 64 mm
Plage d’humidité 10 to 90 %
Indice IP IP 65 - projection of water
Plages de mesure 0 to 20ppm
Gamme de pression 700 to 1300 hPa
Résolution 0.01ppm
Temps de réponse 10sec.
Type d’échantillon Gas
Plage de températures (métrique) -20°C à +50°C
Poids (métrique) 120g
Largeur (métrique) 84 mm