Learn More
BW Technologies™ Détecteurs de gaz
Code produit 11960917
Modifier l'affichage
Click to view available options
Composants mesurés:
Oxygène, LIE
Oxygène, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre, VOC, Gaz et carburant à dioxyde de carbone
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Composants mesurés Conditionnement
11960917 Oxygène, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre, VOC, Gaz et carburant à dioxyde de carbone 1 pièce
11968995 Oxygène, LIE 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11960917 Fournisseur BW Technologies™ Code fournisseur M5IRXWBYRDDYE00
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Spécification
Types d’alarme Audible
Autonomie de la batterie 2 ans
Type de batterie 2 AA
Certifications/Conformité Ex II1 G T4 Eex ia IIC T4 sauf détecteur de CO2
Profondeur (métrique) 38 mm
Composants mesurés Oxygène, Monoxyde de carbone, Sulfure d’hydrogène, Dioxyde de soufre, VOC, Gaz et carburant à dioxyde de carbone
Type Détecteur de gaz
Hauteur (métrique) 145 mm
Indice IP IP 67
Longueur (métrique) 74 mm
Poids (métrique) 370 g