Learn More
BW Technologies™ Détecteurs de gaz
Specifications
Specifications
| Types d’alarme | Audible |
| Autonomie de la batterie | 20 h |
| Type de batterie | Lithium, rechargeable |
| Certifications/Conformité | Ex II 1G Ga Ex ia IIC T4 |
| Profondeur (métrique) | 47 mm |
| Composants mesurés | Oxygène, LIE |
| Type | Détecteur d’alerte au gaz |
| Hauteur (métrique) | 130mm |
| Longueur (métrique) | 81 mm |
| Plages de mesure | 0 à 100 % |
| Show More |