Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tube de distribution de gaz
Code produit 10708281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
2
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité Conditionnement
10708281 2 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10708281 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente™ Code fournisseur 07212225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    37.80€ / 1 pièces
    Économisez 25.20€
    40% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
Tubes de distribution de gaz avec anneau central
  • Diamètre externe du tube : 9 mm
  • Diamètre de l’anneau : 25 mm
  • Hauteur : 250 mm
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Porosité 2
Quantité 1