Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes de distribution de gaz, anneau central
Code produit 10430713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Porosité:
0
1
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
10430713 0 1 pièce
10539981 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10430713 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 07212025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.00€
    37.80€ / 1 pièces
    Économisez 23.20€
    38% de réduction
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Diamètre externe du tube : 9 mm
  • Diamètre de l’anneau : 25 mm
  • Hauteur : 250 mm
  • Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Porosité 0
Diamètre (métrique) extérieur 9 mm
Hauteur (métrique) 250 mm