Learn More
Deutsch Neumann™ Tuyaux de gaz pour brûleurs à gaz
Code produit 10654851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
10 mm
Conditionnement:
40m
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) intérieur Conditionnement
10654851 10 mm 40m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10654851 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3700001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00€
    339.37€ / 40m
    Économisez 71.63€
    17% de réduction
Expédition estimée: 16-11-2026
Pour tous les gaz répondant au code de travail G 260 du DVGW. Les tuyaux à gaz Deutsch Neumann pour brûleurs à gaz sont conformes à la section 1 de la norme DIN 30 665.
  • Testé et enregistré
  • Pression de service jusqu’à 100 mbar
Spécification
Type de produit Tuyau de gaz
Longueur (métrique) de 37 à 45 m
Diamètre (métrique) intérieur 10 mm
Diamètre (métrique) extérieur 14 mm
À utiliser avec (application) Gaz répondant au code de travail G 260 du DVGW