Learn More
Deutsch Neumann™ Tuyau de gaz de sécurité
Code produit 10077830
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1500 mm
Conditionnement:
2000mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
10077830 1500 mm 2000mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10077830 Fournisseur Deutsch Neumann™ Code fournisseur 3608200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.95€
    78.58€ / 2000mm
    Économisez 8.37€
    9% de réduction
Expédition estimée: 27-10-2026
Spécification
Type de produit Tuyau de gaz
Longueur (métrique) 1500 mm
Matériau Caoutchouc
Dimensions 2000 mm
À utiliser avec (application) Raccordement des brûleurs à gaz
Comprend Tube en caoutchouc
Nb par paquet 1 de chaque