Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sac d’échantillonnage de gaz
Code produit 10626395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10626395 1 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10626395 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur 5607073
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces sacs pour l’analyse des échantillons de gaz. Le sachet d’échantillonnage de gaz Saint Gobain Performance Plastics™ est de forme cylindrique et comporte un tube d’ébonite et un robinet.
  • Les sachets sont conditionnés individuellement
  • Disponibles en boîtes de dix
  • Épaisseur de la feuille de métal : 5/10 mm
  • Tailles et épaisseurs personnalisées disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Caoutchouc
Type de produit Sac d’échantillonnage de gaz
Capacité (métrique) 1 L