Learn More
Saint Gobain Life Sciences Sac d’échantillonnage de gaz
Code produit. 11734498
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11734498
Marque: Saint Gobain Life Sciences 5607073
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisez ces sacs pour l’analyse des échantillons de gaz. Le sachet d’échantillonnage de gaz Saint Gobain Performance Plastics™ est de forme cylindrique et comporte un tube d’ébonite et un robinet.
  • Les sachets sont conditionnés individuellement
  • Disponibles en boîtes de dix
  • Épaisseur de la feuille de métal : 5/10 mm
  • Tailles et épaisseurs personnalisées disponibles sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Matériau Caoutchouc
Type de produit Sac d’échantillonnage de gaz