Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes d’échantillon de gaz
Code produit 11516944
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
150 mL
350 mL
1 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11516944 150 mL 1 pièce
10201901 1 L 1 pièce
10214631 350 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11516944 Fournisseur Lenz Laborglasintrumente Code fournisseur 05680143
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    85.76€ / 1 pièces
    Économisez 21.24€
    19% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Tubes d’échantillonnage de gaz conformes à la norme DIN 12473-1
  • Disponibles avec ou sans buse (avec filetage GL14 et septa)
  • Avec deux robinets d’arrêt à une voie NS 14 (avec dispositif de retenue)
  • Connexions : tube capillaire (dia. externe de 8 mm, dia. interne de 2,7 mm)
  • Ferrule en verre (dia. externe de 9 mm)
  • Avec étiquette de marquage
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Capacité (métrique) 150 mL
Matériau Verre Duran
Comprend Buse (GL14) et septa