Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Tubes d’échantillon de gaz
Description
- Comprend une buse (avec filetage GL14 et septa)
- Avec deux robinets d’arrêt à une voie NS 14 (avec dispositif de retenue)
- Connexions : tube capillaire (dia. externe de 8 mm, dia. interne de 2,7 mm) ; ferrule en verre (dia. externe de 9 mm)
- Avec étiquette de marquage
- En tubulure DURAN™
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Matériau | Tubulure Duran |
| Comprend | Buse (GL14) et septa |
| Quantité | 1 |