Learn More
Seringue à gaz
Code produit 11799943
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
0,25 ml
0,5 ml
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Type de produit:
Bouchon verrouillable
GAN
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type de produit unitSize
11799943 0,5 ml GAN 1 pièce
11709953 1 ml GAN 1 pièce
11719953 2,5 ml GAN 1 pièce
11729953 5 ml GAN 1 pièce
11739953 10 ml GAN 1 pièce
11715083 0,25 ml Bouchon verrouillable 1 pièce
11705093 1 ml Bouchon verrouillable 1 pièce
11795083 0,5 ml Bouchon verrouillable 1 pièce
11775093 5 ml Bouchon verrouillable 1 pièce
11765123 25 ml Bouchon verrouillable 1 pièce
11765093 10 ml Bouchon verrouillable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11799943 Fournisseur Hospidex Code fournisseur MSGAN050
Microseringue étanche aux gaz
• Etanche jusqu'à 5 bar
• Joint de piston en PTFE
• Les joints de piston en PTFE assurent une étanchéité parfaite aux gaz et liquides sous une pression de 5 bar
• Précision et reproductibilité ±1%
• Seringue grand volume 0,25 à 25mL
• Seringues Luer Lock et GAN non compatibles
• Avec les aiguilles
• Seringue GAN
• Seringue GAN
• Le cylindre en verre est protégé des chocs par un anneau en acier inox. Les seringues n'existent qu'en version à aiguilles amovibles
• Accessoires obligatoires avec une aiguille à raccord Luer Lock, ci-dessous
• Inclus avec aiguille.
Spécification
Type de produit GAN
Volume (métrique) 0,5 ml