Learn More
Trajan™ Seringues pour échantillonneur automatique étanches aux gaz
Description
Les aiguilles de seringue ont des pointes coniques sauf indication contraire.
Informations sur la commande
Des seringues supplémentaires sont disponibles pour d’autres échantillonneurs automatiques fabriqués par les fabricants représentés ici, ainsi que des seringues pour les instruments Unicam™, Waters™ et Siemens™. Pour plus d’informations, contactez le service client Fisher Scientific.
Spécification
Spécification
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (impériale) de l’aiguille extérieure | 0,02 in |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,63 mm |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase gazeuse |
| Longueur (impériale) | 2,75 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2,7 in |
| Longueur (métrique) | 70 mm |
| Type de produit | Seringue pour échantillonneur automatique |
| Modèle | 50F-PE-0.63C |
| Quantité | Unité |
| Afficher plus |