Learn More
RETSCH Joint pour bol de broyage
Code produit 10472080 Tous les produits Retsch Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inox, PTFE
Acier inoxydable
Oxyde de zirconium
Oxyde de zirconium, carbure de tungstène
À utiliser avec (équipement):
Bol de broyage de 10 ml
Bol de broyage de 25 ml
Bol de broyage de 35 ml
Bol de broyage de 35 ml, acier inox
Bol de broyage de 35 ml, oxyde de zirconium
Bol de broyage de 50 ml
Bol de broyage de 5 ml
Pour Mixer Mill 400
Quantité:
1/boîte
10/boîte
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau À utiliser avec (équipement) Quantité Conditionnement
10472080 Oxyde de zirconium Bol de broyage de 35 ml, oxyde de zirconium 10/boîte 10 pièces
11924362 Acier inox, PTFE Pour Mixer Mill 400 10/boîte 1 pièce
15350984 Acier inox, PTFE Bol de broyage de 10 ml 1/boîte 1 pièce
10466739 Acier inox, PTFE Bol de broyage de 10 ml 10/boîte 10 pièces
15330984 Acier inox, PTFE Bol de broyage de 25 ml 1/boîte 1 pièce
15340984 Oxyde de zirconium Bol de broyage de 25 ml 1/boîte 1 pièce
15320984 Acier inox, PTFE Bol de broyage de 35 ml 1/boîte 1 pièce
10250315 Oxyde de zirconium, carbure de tungstène Bol de broyage de 25 ml 10/boîte 10 pièces
11944362 Acier inoxydable Bol de broyage de 35 ml, acier inox 10/boîte -
15310984 Acier inox, PTFE Bol de broyage de 50 ml 1/boîte 1 pièce
10704787 Acier inoxydable Bol de broyage de 50 ml 10/boîte 10 pièces
15300984 Acier inox, PTFE Bol de broyage de 5 ml 1/boîte 1 pièce
11934362 Acier inox, PTFE Pour Mixer Mill 400 10/boîte 1 pièce
10290773 Acier inoxydable Bol de broyage de 25 ml 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 10472080 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 22.085.0004
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bol de broyage de 35 ml, oxyde de zirconium
Quantité 10/boîte
Matériau Oxyde de zirconium
Type Joint d’étanchéité