Learn More
Labconco™ Vanne de joint
Code produit 15318467 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Lyophilisateur FreeZone™
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
15318467 Lyophilisateur FreeZone™ 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15318467 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7505800
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
La vanne de joint Labconco™ est un joint en caoutchouc de rechange à utiliser avec les lyophilisateurs FreeZone.
Lyophilisateurs FreeZone
  • Conçu pour répondre aux besoins de lyophilisation des laboratoires de recherche et d’usine pilote
  • Tous les modèles/tailles comprennent un grand écran tactile
  • Système d’exploitation Lyo-Works™
    • Fournit un affichage en temps réel de la température et du niveau de vide
    • Système de détection de point final End-Zone™ en option
  • Les modèles de console sont proposés dans une gamme de tailles avec un plateau de bouchage en option
  • Les collecteurs qui atteignent -50°C sont adaptés aux échantillons aqueux lyophilisants
  • Les collecteurs qui atteignent -84°C sont parfaits pour la lyophilisation d’échantillons à basse température eutectique, y compris ceux contenant de l’acétonitrile
Spécification
Type Joint d’étanchéité
Couleur Noir
Modèle 7505800
Matériau Caoutchouc
À utiliser avec (équipement) Lyophilisateur FreeZone™
Poids (impériale) 1,0 lb
Poids (métrique) 0,5 kg