Learn More
BOLA Joints pour bouchons
Code produit 31891578
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Septa
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
31891578 Septa 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31891578 Fournisseur BOLA Code fournisseur H 97345
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    61.63€
    49.60€ / 20 pièces
    Économisez 12.03€
    19% de réduction
Expédition estimée: 16-12-2026
Conçu spécifiquement pour être utilisé avec BOLA bouchons à vis avec orifices, servant de joints ou de pièces de rechange pour les septums
  • Face supérieure en PTFE, face inférieure en élastomère de silicone pour compenser les irrégularités des surfaces d'étanchéité
  • Après l’assemblage, le produit n’est exposé qu’au PTFE
  • Dimensions : Pour filetage GL 45, diamètre du joint 43,2 mm, épaisseur du joint 3,3 mm
Spécification
Couleur Blanc
Matériau Silicone avec face en PTFE
Stérilité Non stérile
Autoclavable Non autoclavable
Forme Rond
Type de produit Septa