Learn More
BD Matériel GasPak™
Code produit 11713473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Bandelette indicatrice anaérobies à sec
Bandelettes indicatrices de CO2
Charges de rechange du catalyseur
Porte-tubes
Quantité:
1 de chaque
10 Paquets
100/paquet
50 Paquets
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
50 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Quantité unitSize
11713473 Bandelettes indicatrices de CO2 50 Paquets 50 pièces
11703473 Bandelette indicatrice anaérobies à sec 100/paquet 100 pièces
15930997 Charges de rechange du catalyseur 10 Paquets 1 pièce
10252705 Porte-tubes 1 de chaque 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11713473 Fournisseur BD Code fournisseur 271055
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés avec les systèmes de production de gaz GasPak™ EZ. Le matériel BD™ GasPak™ est utilisé avec ces systèmes intégrés complets pour une production de gaz rapide, sans eau et sans catalyseur. Utilisables dans la production de milieu anaérobie, microaérophile ou enrichi en CO2.
Les systèmes de production de gaz GasPak™ EZ sont des systèmes complets et intégrés qui produisent rapidement des atmosphères qui conviennent à l’isolement primaire et la culture de bactéries anaérobies, microaérophiles et capnophiles à l’aide de sachets générant du gaz dans des récipients d’incubation à usages multiples.
Accessoires fournis :
  • Bandelettes indicatrices de CO2
  • Bandelettes indicatrices anaérobies à sec
  • Porte-tubes
  • Charges de rechange du catalyseur
  • Cuve à réaction du catalyseur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Bandelettes indicatrices de CO2
Contenu et stockage 15°C à 30°C
Description L’indicateur signale que la concentration en dioxyde de carbone dans l’atmosphère est supérieure ou égale à 3 %.
Format Bande
À utiliser avec (application) Produire des atmosphères adaptées à l’isolement primaire et à la culture de bactéries anaérobies, microaérophiles ou capnophiles
À utiliser avec (équipement) BD GasPak™
Quantité 50 Paquets