Learn More
Thermo Scientific™ Milieu Gassner
Code produit 10291443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/paquet
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10291443 10/paquet 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10291443 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5021A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.20€
    7.21€ / 10 pièces
    Économisez 9.99€
    58% de réduction
 Article restreint
En stock
Détectez et isolez les entérobactéries des aliments et les échantillons avec ce milieu sélectif prêt à l’emploi.
Détectez et isolez les entérobactéries pathogènes des échantillons alimentaires avec le milieu de Gassner Thermo Scientific™ Oxoid™. Il s’agit d’une modification du milieu de culture Gassner (lactose jaune métachrome bleu d’eau) d’origine1. Le milieu contient du jaune métachrome, ce qui inhibe la flore associée à Gram positifs. Les microorganismes à digestion de lactose tels que les espèces Escherichia coli ou Klebsiella forment des colonies bleues avec coloration bleue simultanée de la gélose environnante. Les microorganismes à lactose négatif, tels que les espèces Salmonella, Serratia ou Proteus, forment des colonies jaunes à fond jaune.
Utilisez le milieu Gassner pour la détection sélective et l’isolement des entérobactéries à partir de denrées alimentaires et d’autres échantillons.
  • Sélectif : la présence de jaune métachrome inhibe la flore à Gram positifs non ciblée.
  • Facilité de lecture : Les organismes positifs au lactose forment des colonies bleues alors que les organismes négatifs au lactose forment des colonies jaunes.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Vert olive
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Format Plaque simple de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Quantité 10/paquet