Learn More
Thermo Scientific™ Seringues étanches aux gaz, manuelles, à aiguille fixe pour instruments GC
Code produit 10025774 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
Calibre d’aiguille:
22 s G
23 G
26s G
26 G
Calibre 22
Calibre 22s
Calibre 23s
Calibre 25
Longueur (métrique) de l’aiguille:
50 mm
57 mm
85 mm
Type de pointe d’aiguille:
Arrondi
Biseau
Cône
Orifice latéral
Conditionnement:
1 pièce
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Calibre d’aiguille Longueur (métrique) de l’aiguille Type de pointe d’aiguille Conditionnement
10025774 1 ml Calibre 22 50 mm Biseau 1 pièce
12826036 25 μl Calibre 23s 57 mm Cône 1 pièce
13486856 25 μl 26s G 85 mm Cône 1 pièce
12836036 25 μl 26s G 57 mm Cône 1 pièce
12846036 50 μl Calibre 23s 57 mm Cône 1 pièce
13436866 50 μl 26s G 85 mm Cône 1 pièce
13426876 250 μl 26 G 85 mm Cône 1 pièce
10177754 50 μl Calibre 25 50 mm Biseau -
13416876 250 μl 26 G 57 mm Cône 1 pièce
13446876 250 μl 23 G 85 mm Orifice latéral 1 pièce
10724457 100 μl Calibre 25 50 mm Biseau -
10239214 250 μl Calibre 25 50 mm Biseau 1 pièce
10782317 500 μl Calibre 25 50 mm Biseau 1 pièce
15254573 10 μl 26s G 50 mm Arrondi 1 pièce
15284573 25 μl 22 s G 50 mm Arrondi 1 pièce
15294573 50 μl 22 s G 50 mm Arrondi 1 pièce
15204583 100 μl 22 s G 50 mm Arrondi 1 pièce
15214583 500 μl Calibre 22s 50 mm Arrondi 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 10025774 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 365K3051
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 16-11-2026
Choisissez des seringues étanches aux gaz à aiguille fixe Thermo Scientific™ pour une introduction d’échantillons GC manuelle, précise et reproductible à l’aide d’une aiguille fixe et d’un piston qui crée une étanchéité parfaite.
Profitez de la durabilité, la clarté et la précision des seringues à aiguille fixe, manuelles et étanches aux gaz Thermo Scientific™. Utilisées pour l’injection manuelle d’échantillons dans les instruments de chromatographie en phase gazeuse (GC), elles fournissent une précision et une reproductibilité qui vous donnent confiance dans les résultats analytiques, jour après jour. Ces seringues ont une aiguille fixe et un piston qui crée un joint étanche avec le corps. Choisissez parmi plusieurs tailles et types. Elles sont disponibles en taille standard avec des marquages noirs faciles à lire et résistants aux solvants.
Durabilité
La conception améliorée des seringues permet :
  • Une meilleure résistance aux solvants
  • Une plus grande plage de températures
  • Une souplesse de fonctionnement supérieure
  • Une durée de vie prolongée et une amélioration du cycle de vie
Clarté
Les seringues sont fournies avec une échelle noire nette et facile à lire qui facilite la distribution homogène des échantillons avec les seringues manuelles et qui permet l’identification facile des seringues pour échantillonneur automatique installées.
Précision
La conception améliorée de la seringue permet de supprimer les zones où l’échantillon peut être piégé et provoquer potentiellement un transfert :
  • Meilleur ajustement entre la pointe de piston et l’insert en PTFE à la position zéro
  • Meilleur ajustement entre l’insert en PTFE et le corps en verre
  • Meilleure fixation de l’aiguille fixe
En outre, la réduction de la quantité d’adhésif provenant du circuit de liquide améliore la durabilité et réduit le risque d’interaction de l’échantillon avec l’adhésif.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Étanche aux gaz ; 1 µl ; 50 mm L ; calibre 22, fixe
Calibre d’aiguille Calibre 22
Longueur (métrique) 50 mm
Type de produit Seringue pour échantillonneur automatique GC étanche aux gaz, aiguille fixe
Jetable Non
Quantité 1 de chaque
Volume (métrique) 1 ml
Longueur (métrique) de l’aiguille 50 mm
Type de pointe d’aiguille Biseau
À utiliser avec (équipement) Systèmes de chromatographie en phase gazeuse