Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pENTR™ 2B Dual Selection Vector
Code produit 10722144
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10722144 10 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10722144 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A10463
Vecteur de sélection double Gateway™ pENTR™ 2B
Gateway™ entry vectors are designed to clone DNA sequences using restriction endonucleases and ligase to create a Gateway™ entry clone. The resulting entry clone is ready for recombination with a destination vector to create an expression clone. New: pENTR™ Dual Selection vectors!
Les vecteurs d’entrée Gateway™ ont été mis au point pour cloner des séquences d’ADN à l’aide d’endonucléases de restriction et de ligases pour créer un clone d’entrée Gateway™. Le clone d’entrée obtenu est prêt à être recombiné avec un vecteur de destination pour créer un clone d’expression. Nouveau : vecteurs de sélection double pENTR™ !
Les vecteurs d’entrée Gateway™ (tableau 1) offrent les propriétés suivantes :
  • Sites attL1 et attL2 pour la recombinaison spécifique au site du clone d’entrée avec un vecteur de destination Gateway™ pour garantir le clonage du gène d’intérêt dans la bonne orientation de l’expression
  • Séquence de Kozak pour une initiation efficace de la traduction chez les organismes eucaryotes
  • Site de liaison des ribosomes pour une initiation efficace de la traduction chez les organismes procaryotes (vecteurs de sélection double pENTR™ 1A, pENTR™3C et pENTR™11 uniquement)
  • Séquences de terminaison de la transcription rrnB pour empêcher l’expression basale du produit PCR d’intérêt dans E. coli
  • Origine pUC pour une réplication en de nombreuses copies et maintenance du plasmide dans E. coli
  • Gène de résistance à la kanamycine pour une sélection dans E. coli
  • Gène de fusion ccdB ⁄ chloramphénicol situé entre les deux sites attL pour
    o la sélection négative et
    o la sélection du chloramphénicol dans E. coli
  • Gène de résistance à la kanamycine pour une sélection dans E. coli
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Vecteur de double sélection / expression
    Contenu et stockage Vecteur de sélection double pENTR™ de 10 µg, dans un tampon TE de 20 ul, pH 8,0.
    Conserver à -20°C
    Résistance aux antibiotiques des bactéries Chloramphénicol (CmR), kanamycine (KanR)
    Clivage Aucun site de clivage
    Marqueur de protéine Non étiqueté
    Méthode de clonage Gateway™
    Quantité 10 μg
    Vecteur pENTR
    Gamme de produits pENTR