Learn More
Gatifloxacine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15549513 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15549513 25 g 25g
15529513 1 g 1g
15539513 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15549513 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 460230250
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 112811-59-3 | C19H22FN3O4 | 375.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 112811-59-3
Formule moléculaire C19H22FN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 375.40
Numéro MDL MFCD00895399
Clé InChI XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme gatifloxacin, tequin, zymar, gatiflo, gatifloxacine, gatiquin, gatispan, gatilox, zymaxid, gaity
CID PubChem 5379
ChEBI CHEBI:5280
Nom IUPAC Acide 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-7-(3-méthylpipérazine-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylique
SMILES COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gatifloxacin
Point de fusion 185.0°C to 187.0°C
Perte à la dessiccation 4% to 8%
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Quantité 25 g
Poids de la formule 375.39
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gatifloxacin
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.