Learn More
Gatifloxacin, MedChemExpress
Code produit 16471059
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471059 1 g
16456757 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16471059 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY10581
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
MedChemExpress Gatifloxacin (AM-1155; BMS-206584; PD135432) is a potent fluoroquinolone antibiotic with broad-spectrum antibacterial activity. Gatifloxacin inhibits bacterial type II topoisomerases (IC50=13.8 μg/ml for S. aureus topoisomerase IV) and E. coli DNA gyrase (IC50=0.109 μg/ml). Gatifloxacin can be used to treat bacterial conjunctivitis in vivo.
Gatifloxacin (AM-1155
Spécification
Nom chimique ou matériau Gatifloxacin
Forme physique Solid
CAS 112811-59-3
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H22FN3O4
À utiliser avec (application) COVID-19-anti-virus
Synonyme AM-1155 BMS-206584 PD135432
Informations sur la solubilité DMSO : 2 mg/mL (5.33 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (2.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC1NCCN(C2=C(F)C=C3C(N(C4CC4)C=C(C(O)=O)C3=O)=C2OC)C1
Poids moléculaire (g/mol) 375.39
Poids de la formule 375.39
Pourcentage de pureté 99.37%
Qualité Research