Learn More
Gatifloxacine sesquihydratée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497229
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15497229 1 g 1g
15407239 5 g 5g
15417239 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15497229 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J66036.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Un antibiotique à large spectre
A broad spectrum antibiotic
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 180200-66-2
Formule moléculaire C19H22FN3O4
Poids moléculaire (g/mol) 375.40
Numéro MDL MFCD00895399
Clé InChI XUBOMFCQGDBHNK-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 5379
ChEBI CHEBI:5280
Nom IUPAC Acide 1-cyclopropyl-6-fluoro-8-méthoxy-7-(3-méthylpipérazine-1-yl)-4-oxoquinoline-3-carboxylique
SMILES COC1=C2N(C=C(C(O)=O)C(=O)C2=CC(F)=C1N1CCNC(C)C1)C1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Gatifloxacin sesquihydrate
Type Gatifloxacin Sesquihydrate
Forme physique Poudre
Couleur Blanc à jaune
Quantité 1 g
Point d’ébullition 684°C
Merck Index 14,4376
Informations sur la solubilité Soluble in 1N NaOH at 10mg/mL
Poids de la formule 402.42
compliance-icons
Identifiant produit
  • Gatifloxacin sesquihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gatifloxacin sesquihydrate